Stampa…
2-Bromo-p-xylene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 27.5 EUR
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xylene 97%
2-Bromo-p-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,34 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00000074
CAS Number: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %