Stampa…
α-Bromo-p-xylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 57.9 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 33…37 °C
Densità: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000181
CAS Number: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %