Stampa…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 31.1 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Peso molecolare: 227,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 8…12 °C
Densità: 1,236 g/cm³
Flash Pt: >109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000180
CAS Number: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %