α-Bromo-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methylbenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 620-13-3
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5690
Boiling Point: 184-185°/340mm
Beilstein Reference: 2076425
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000177
Formula:
C₈H₉Br Peso molecolare: 185,06 g/mol Punto di ebollizione: 184…185 °C (340 mmHg) Punto di fusione: 18 °C Densità: 1,370 Flash Pt: 82 °C (179 °F) |
MDL Number:
MFCD00000177 CAS Number: 620-13-3 EINECS: 210-625-2 UN: 1701 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10090 |