2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈Br₂ Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 72…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000091 CAS Number: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 ADR: 9,III |
Appearance | White to beige to light orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 76 °C |
GC | ≥98.0 % |