Stampa…
α,α'-Dibromo-o-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
A17241.14 A17241.06 A17241.22
A17241.14EA 52 EUR
A17241.14 A17241.06 A17241.22
α,α'-Dibromo-o-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 91-13-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 637159 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000175
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 92…96 °C
Densità: 1,960
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000175
CAS Number: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II