Stampa…
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
112930250 112931000
ACRO112930250EA 53.9 EUR
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
α,α'-Dibromo-o-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 140 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 91…96 °C
Densità: 1,96 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000175
CAS Number: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %