Stampa…
4-Methylbiphenyl ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenyltoluene
A14702.03 A14702.06 A14702.14
A14702.03EA 24.9 EUR
A14702.03 A14702.06 A14702.14
4-Methylbiphenyl ≥98%
4-Methylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 644-08-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 267-268° Beilstein Reference: 1904468 MDL No.: MFCD00008544
Formula: C₁₃H₁₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di ebollizione: 267…268 °C
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1,015
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008544
CAS Number: 644-08-6
EINECS: 211-409-0