Stampa…
3-Methylbiphenyl 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenyltoluene
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 52.8 EUR
L01006.03 L01006.06
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Purity: 95% CAS No.: 643-93-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2039658 MDL No.: MFCD00008533
Formula: C₁₃H₁₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 1,014
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008533
CAS Number: 643-93-6
EINECS: 211-404-3