Stampa…
3-Methylbiphenyl 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenyltoluene
309840010 309840050
ACRO309840010EA 61.5 EUR
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008533
CAS Number: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %