2-Methylbiphenyl ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Phenyltoluene
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Formula:
C₁₃H₁₂ Peso molecolare: 168,24 g/mol Punto di ebollizione: 256 °C Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,010 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008517 CAS Number: 643-58-3 EINECS: 211-400-1 |