Stampa…
Tribenzylamine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23797.14 B23797.22
B23797.14EA 20.6 EUR
B23797.14 B23797.22
Tribenzylamine ≥99%
Tribenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 620-40-6 Molecular Formula: (C6H5CH2)3N Formula Weight: 287.41 Flash Point: 203°(397°F) Odour: Weak Boiling Point: 230°/13mm Beilstein Reference: 2214682 MDL No.: MFCD00004773
Formula: N(CH₂C₆H₅)₃
Peso molecolare: 287.4 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 91…94 °C
Densità: 0.9912 g/cm³ (95 °C)
Flash Pt: 203 °C (397 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004773
CAS Number: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM