Stampa…
Tribenzylamine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156471000 156472500 156470010
ACRO156471000EA 32.8 EUR
ACRO156471000 ACRO156472500 ACRO156470010
Tribenzylamine 99+%
Tribenzylamine
Formula: N(CH₂C₆H₅)₃
Peso molecolare: 287.4 g/mol
Punto di ebollizione: 380…390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 90…94 °C
Flash Pt: 65
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004773
CAS Number: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)