Chloro(diphenyl)methane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 90-99-3
Molecular Formula: C13H11Cl
Formula Weight: 202.69
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5950
Odour: Pungent
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 139-140°/3mm
Beilstein Reference: 607925
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000855
Formula:
(C₆H₅)₂CHCl Punto di ebollizione: 139…140 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 17…20 °C Densità: 1,14 Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000855 CAS Number: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 UN: 3265 ADR: 8,II |