Stampa…
Chloro(diphenyl)methane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzhydryl chloride
154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 26.6 EUR
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
Chloro(diphenyl)methane 98%
Chloro(diphenyl)methane
Formula: (C₆H₅)₂CHCl
Peso molecolare: 202,68 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 15…17 °C
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000855
CAS Number: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %