Stampa…
tritilcloruro per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.5000 8.08348.9010 8.08348.0250 8.08348.1000
8.08348.5000EA 0 EUR
8.08348.5000 8.08348.9010 MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
tritilcloruro per sintesi
tritilcloruro
Formula: C₁₉H₁₅Cl
Punto di ebollizione: 374 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…112 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000813
CAS Number: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 1759
ADR: 8,II