tritilcloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 76-83-5
Molecular Formula: C19H15Cl
Formula Weight: 278.78
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 230-235°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000813
Formula:
C₁₉H₁₅Cl Punto di ebollizione: 230…235 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 110…114 °C Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000813 CAS Number: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 3261 ADR: 8,II |