Stampa…
4-Phenylbutyrophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,4-Diphenyl-1-butanone
L15597.03 L15597.06 L15597.14
L15597.03EA 35.1 EUR
L15597.03 L15597.06 L15597.14
4-Phenylbutyrophenone ≥98%
4-Phenylbutyrophenone
Purity: 98% CAS No.: 5407-91-0 Molecular Formula: C16H16O Formula Weight: 224.30 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 180°/8mm MDL No.: MFCD00022005
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Peso molecolare: 224.3 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022005
CAS Number: 5407-91-0
EINECS: 226-471-4