α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
Purity: 90+%
CAS No.: 776-74-9
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Flash Point:
Formula:
(C₆H₅)₂CHBr Punto di ebollizione: 183…185 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 36…41 °C Densità: 1,491 g/cm³ (13 °C) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000134 CAS Number: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8,II |