α-Phenylbenzyl bromide 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
373461000
373465000
ACRO373461000EA
67.9
EUR
ACRO373461000
ACRO373465000
α-Phenylbenzyl bromide 90%
α-Phenylbenzyl bromide
Formula:
(C₆H₅)₂CHBr Punto di ebollizione: 184 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 33…42 °C Densità: 1,491 g/cm³ (13 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000134 CAS Number: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8,II |
Appearance | Orange to brown Low melting crystalline mass or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 42 °C |
GC | ≥88 % |