meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13440-24-9
Molecular Formula: C14H12Br2
Formula Weight: 340.07
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 2050820
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000137
Formula:
C₁₄H₁₂Br₂ Punto di fusione: ∼ 241 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000137 CAS Number: 13440-24-9 EINECS: 227-324-7 ADR: 8,III |