1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
147950050
147950250
ACRO147950050EA
36.6
EUR
ACRO147950050
ACRO147950250
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane 96%
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Formula:
C₆H₅(CHBr)₂C₆H₅ Punto di fusione: 235…241 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000137 CAS Number: 5789-30-0 EINECS: 227-324-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to yellow to light orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 234 to 241 °C |
HPLC | ≥95 % |