Stampa…
Propilbenzene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 170 EUR
82118-10ML 82118-5ML
Propilbenzene, Supelco®
Propilbenzene
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 159 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009377
CAS Number: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM