Propilbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Formula:
C₉H₁₂ Peso molecolare: 120,19 g/mol Punto di ebollizione: 159…160 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,862 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS Number: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7844 |