Propilbenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
418430250
418431000
418435000
ACRO418430250EA
24.3
EUR
ACRO418430250
ACRO418431000
ACRO418435000
Propilbenzene 98%
Propilbenzene
Formula:
C₉H₁₂ Punto di ebollizione: 159 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,86 g/cm³ Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS Number: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3,III Merck Index: 12,08029 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform) |