Pentylbenzene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 538-68-1
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -75°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1904359
Merck Reference: 14,600
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009502
Formula:
C₁₁H₁₆ Punto di ebollizione: 204…205 °C Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,863 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009502 CAS Number: 538-68-1 EINECS: 208-701-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,600 |