Octylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Phenyloctane
Purity: 99%
CAS No.: 2189-60-8
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4840
Odour: Mild
Melting Point: -36°
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1906253
MDL No.: MFCD00009564
Formula:
C₁₄H₂₂ Peso molecolare: 190,33 g/mol Punto di ebollizione: 264…265 °C Punto di fusione: –36 °C Densità: 0,854 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009564 CAS Number: 2189-60-8 EINECS: 218-582-1 |