Stampa…
Octylbenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyloctane
150990250 150991000
ACRO150990250EA 74.3 EUR
ACRO150990250 ACRO150991000
Octylbenzene 99%
Octylbenzene
Formula: C₁₄H₂₂
Peso molecolare: 190,33 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –36 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009564
CAS Number: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %