Stampa…
Toluene, anidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83680.230EA 108 EUR
83680.230 83680.290
Toluene, anidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Toluene
250 ml bottiglia con tappo con setto perforabile con sei fori riutilizzabili.
Formula: C₆H₅CH₃
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo all'evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua (K.F.) Max. 0,0020 %