Stampa…
Toluene ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83664.320EA 162 EUR
83664.320 83664.400
Toluene ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Toluene
Formula: C₆H₅CH₃
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,7 %
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Max. 10 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l