Toluene ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83625.320EA
177
EUR
83625.320
83625.290
Toluene ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Toluene
Formula:
C₆H₅CH₃ Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS Number: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Assay (GC) | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (310 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (330 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (300 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (310 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (330 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 98 % |