Stampa…
Raccordi per tubi, forma a T, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
8705-0014 8705-0006 8705-0012 8705-0004 8711-0004 8705-0008 8711-0008 8711-0010 8711-0006 8711-0012 8711-0014 8705-0010
229-0127EA 18.7 EUR
229-0127 229-0124 229-0126 229-0123 229-0132 229-0125 229-0147 229-0148 229-0146 229-0149 229-0199 BURK8705-0010
Raccordi per tubi, forma a T, LaboPlast®
Raccordi e connettori
PP or PVDF, translucent.
  • PP, resistenza termica fino a +135 °C
  • PVDF, resistenza termica fino a +160 °C, estremamente resistente ai prodotti chimici
  • Autoclavabili
Cylindrical T hose connector to connect hoses. PVDF connectors with food industry approval, autoclavable and UV-resistant.