Stampa…
Toluene, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9011
1.08323.1000EA 43.1 EUR
1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9011
Toluene, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Toluene
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula: C₆H₅CH₃
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM