Stampa…
Toluene, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
1.07019.2500EA 120 EUR
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
Toluene, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Toluene
Formula: C₆H₅CH₃
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)