Stampa…
Toluene
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
C17594000 C17594000-5ML
EHERC17594000EA 49.2 EUR
EHERC17594000 EHERC17594000-5ML
Toluene
Toluene
Formula: C₆H₅CH₃
Peso molecolare: 92,14 g/mol
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=b3a4c43326c50d8c373e93969e3f513183b4b03a&prid=web&clid=SAPDAM