Toluene, anidro ≥99.8%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formula:
C₆H₅CH₃ Punto di ebollizione: 111 °C Punto di fusione: –93 °C Densità: 0,867 Flash Pt: 4 °C (40 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS Number: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 14,9529 |