Stampa…
Toluene 99,7 HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
22903.K2 22903.M1
22903.K2EA 56.3 EUR
22903.K2 22903.M1
Toluene 99,7 HPLC
Toluene
Purity: 99.7% min CAS No.: 108-88-3 Molecular Formula: C6H5CH3 Formula Weight: 92.14 Flash Point: 4°(40°F) Physical Form: Liquid Density: 0.867 Refractive Index: 1.4967 Odour: Aromatic Melting Point: -93° Boiling Point: 111° Beilstein Reference: 635760 Merck Reference: 14,9529 UN No.: 1294 MDL No.: MFCD00008512
Formula: C₆H₅CH₃
Peso molecolare: 92.14 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0.867
Flash Pt: 4 °C (40 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM