n-Hexylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1077-16-3
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.28
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: -61°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1904786
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009526
Formula:
C₁₂H₁₈ Punto di ebollizione: 226…227 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,861 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009526 CAS Number: 1077-16-3 EINECS: 214-070-7 UN: 3082 ADR: 9,III |