Stampa…
Etilbenzene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 218 EUR
03079-10ML 03079-5ML
Etilbenzene, Supelco®
Etilbenzene
Formula: C₈H₁₀
Punto di ebollizione: 136,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011647
CAS Number: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM