Etilbenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phenylethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01372.0100
8.01372.1000
8.01372.9022
8.01372.9025
8.01372.0100EA
32.2
EUR
8.01372.0100
8.01372.1000
8.01372.9022
8.01372.9025
Etilbenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Etilbenzene
Formula:
C₈H₁₀ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 136,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 15 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011647 CAS Number: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3,II Merck Index: 13,03801 |
Solubility | 0.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 106.16 g/mol |
Boiling Point | 136 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.8 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |