Etilbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phenylethane
Purity: 99%
CAS No.: 100-41-4
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1901871
Merck Reference: 14,3765
UN No.: 1175
MDL No.: MFCD00011647
Formula:
C₈H₁₀ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 135…136 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 0,867 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011647 CAS Number: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3,II Merck Index: 14,3765 |