Dodecylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Formula:
C₁₈H₃₀ Peso molecolare: 246,44 g/mol Punto di ebollizione: 331 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,856 Flash Pt: 124 °C (255 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008974 CAS Number: 123-01-3 EINECS: 204-591-8 |