Stampa…
Dodecylbenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
151020100 151020500 151022500
ACRO151020100EA 53.7 EUR
ACRO151020100 ACRO151020500 ACRO151022500
Dodecylbenzene 97%
Dodecylbenzene
Formula: C₁₈H₃₀
Peso molecolare: 246,44 g/mol
Punto di ebollizione: 288…300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008974
CAS Number: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %