Butylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
n-Butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 104-51-8
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -88°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 1903395
Merck Reference: 14,1549
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00009463
Formula:
C₁₀H₁₄ Peso molecolare: 134,22 g/mol Punto di ebollizione: 181…183 °C Punto di fusione: –88 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009463 CAS Number: 104-51-8 EINECS: 203-209-7 UN: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 14,1549 |