Stampa…
Butylbenzene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Butylbenzene
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 51.5 EUR
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butylbenzene 99+%
Butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 183 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009463
CAS Number: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)