Stampa…
Cumene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 104 EUR
28220-5ML 28220-25ML
Cumene, Supelco®
Cumene
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008881
CAS Number: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM