Stampa…
Cumene 99.9%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
329730050 329735000 329730025
ACRO329730050EA 19.2 EUR
ACRO329730050 ACRO329735000 ACRO329730025
Cumene 99.9%, extra puro
Cumene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008881
CAS Number: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l
GC ≥99.85 %
Bromine number ≤0.1 g/100 ml