Stampa…
Cumene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
110630010 110630025
ACRO110630010EA 37.4 EUR
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumene 98%
Cumene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008881
CAS Number: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %