tert-Pentylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Formula:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Punto di ebollizione: 188…191 °C Densità: 0,870 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015187 CAS Number: 2049-95-8 EINECS: 218-076-0 |