4-Propylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 645-56-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363429
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002395
Formula:
C₉H₁₂O Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 232 °C Punto di fusione: 20…22 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002395 CAS Number: 645-56-7 EINECS: 211-446-2 UN: 3145 ADR: 8,III |